Få mere at vide
Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous, ca 46% Rh
Artikelnummer. p-4510064 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10134970
Brand: Thermo Scientific Acros 268632500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15956-28-2
Molekylær formel C8H12O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.99
MDL nummer MFCD00003538
InChI nøgle VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMIL C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate dimer
Smeltepunkt 205.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Mængde 250 mg
Merck Index 15,8311
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf
IUPAC navn tetramethyl-2,4,6,8,9,11,12,14-octaoxa-1,5-dirhodatetracyclo[3.3.3.31,5.01,5]tetradecan-1,1,5,5-tetrakis(ylium)-3,7,10,13-tetraid
Formel vægt 441.98
Procent renhed ∼46% (Rh)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.