Få mere at vide
Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous, ca 46% Rh
Artikelnummer. 11934361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
11934361 5 g Glasflaske 5g
10134970 250 mg Glasflaske 250mg
10083250 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11934361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 268630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15956-28-2
Molekylær formel C8H12O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.99
MDL nummer MFCD00003538
InChI nøgle VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMIL C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Specifications
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate dimer
Smeltepunkt 205.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Mængde 5 g
Merck Index 15,8311
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf
IUPAC navn bis(λ²-rhodium(2+))tetraacetat
Formel vægt 441.98
Procent renhed ∼46% (Rh)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.