Få mere at vide
Rhodium(II) acetate, dimer, 98+%
Artikelnummer. 11358176
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358176 100 mg 100mg
11338176 500 mg 500mg
11348176 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15152.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer a-diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer ɑ-diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i vandig opløsning som vand. Lidt opløselig i ethanol
. Bemærkninger
Stabil under normale forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15956-28-2
Molekylær formel C8H12O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.99
MDL nummer MFCD00003538
InChI nøgle VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMIL C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate
Smeltepunkt 205°C
Navn note dimer
Mængde 100 mg
Lineær formel [Rh(CO2CH3)2]2
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn bis(λ²-rhodium(2+))tetraacetat
Formel vægt 441.99
Procent renhed ≥98%