Få mere at vide
Rhodium(II) acetate, dimer, 98+%
Beskrivelse
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer a-diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer ɑ-diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i vandig opløsning som vand. Lidt opløselig i ethanol
. Bemærkninger
Stabil under normale forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(II) acetate |
| Smeltepunkt | 205°C |
| Navn note | dimer |
| Mængde | 2 g |
| Lineær formel | [Rh(CO2CH3)2]2 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol |
| IUPAC navn | bis(λ²-rhodium(2+))tetraacetat |
| Formel vægt | 441.99 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Lugt | Odorless |