Få mere at vide
Rhodium(II) acetate, dimer, 98+%
Artikelnummer. 11338176
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
Artikelnummer. 11338176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15152.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer a-diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer ɑ-diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i vandig opløsning som vand. Lidt opløselig i ethanol
. Bemærkninger
Stabil under normale forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15956-28-2
Molekylær formel C8H12O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.99
MDL nummer MFCD00003538
InChI nøgle VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMIL C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate
Smeltepunkt 205°C
Navn note dimer
Mængde 500 mg
Lineær formel [Rh(CO2CH3)2]2
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn tetramethyl-2,4,6,8,9,11,12,14-octaoxa-1,5-dirhodatetracyclo[3.3.3.31,5.01,5]tetradecan-1,1,5,5-tetrakis(ylium)-3,7,10,13-tetraid
Formel vægt 441.99
Procent renhed ≥98%