Få mere at vide
Rhodiumfolie, 0,025 mm tyk, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11367207
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367207 25 x 25 mm 25mm
11365889 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011524.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-16-6
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Tekniske data
Mængde 25 x 25 mm
Procent renhed 99.8%