Få mere at vide
Rhodiumcarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420305
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30420305 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30420305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR31884550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium Carbonyl Chloride
CAS 14523-22-9
Molekylær formel 4 C O . 2 Cl . 2 Rh
Mængde 50 mg
Synonym Tetracarbonyldi-μ-chlorodi-rhodium, Bis(chlororhodiumdicarbonyl), Bis(dicarbonyl(μ-chloro)rhodium), Bis(dicarbonylchlororhodium), Bis(dicarbonylrhodium chloride), Bis(μ-chloro)bis(dicarbonylrhodium), Chlorodicarbonylrhodium dimer, Chlororhodium dicarbonyl dimer, Di-μ-Chlorotetracarbonyldirhodium(I), Dicarbonylchlororhodium dimer, Dicarbonylrhodium chloride dimer, Dichlorodirhodiumtetracarbonyl, Dichlorotetracarbonyldirhodium, Dirhodium tetracarbonyl dichloride, NSC 120116, Rhodium carbonyl chloride dimer, Rhodium dicarbonyl chloride dimer, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium(I), Tetracarbonylbis(μ-chloro)dirhodium, Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium, Tetracarbonyldichlorodirhodium
InChI formel InChI=1S/4CO.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h;;;;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC navn kulilte; rhodium(1+); dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 388.757
Formel vægt 387.728