Få mere at vide
Rhodium (aktivt kul), TRC
Artikelnummer. 30424441
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30424441 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30424441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3186302.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
CAS 7440-16-6
Mængde 2.5 g
Molekylær formel Rh
Synonym Rh
InChI formel InChI=1S/Rh
SMIL [Rh]
IUPAC navn Rhodium
Molekylvægt (g/mol) 102.91
Formel vægt 102.9055