Få mere at vide
Rhodium på aktivt kul, 5% Rh, ureduceret, tørt
Artikelnummer. 10754733 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10754733 1 g Glasflaske 1g
10378140 5 g Glasflaske 5g
10511261 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10754733 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195440010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6 , 7440-44-0
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium on activated carbon
Farve Sort til sort-grå
Navn note 5% Rh
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Typisk partikelstørrelsesfordeling: D50: 20 mikron, <8 mikron: 17%, <16 mikron: 39%, < 32 mikron: 67%, <64 mikron: 90%, <128 mikron: 99%
Form Pulver
Fieser 01,982; 03,326; 04,418; 06,503; 08,433
Merck Index 15, 8310
Formel vægt 102.91
Procent renhed 5% (Rh)