Få mere at vide
Rhodium til AAS 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953205 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12953205 100 mL Flaske 100ml
12963205 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12953205 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 047 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Flame Single-element Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HCl
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Rhodium (Rh) in HCl 5%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.