Få mere at vide
Rhodium, 5% kulstof, tørt
Beskrivelse
Rhodium, 5% på kulstof er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Rhodium, 5% på kulstof er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, halogener, chlortrifluorid og oxygendifluorid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium |
| Navn note | 5% på kulstof, tør |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| FN nummer | UN1325 |
| Merck Index | 14,8186 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
Sikkerhed og håndtering
- Rhodium, 5% on carbon, dry
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbon, Rhodium