Få mere at vide
Rhodium, 5% kulstof, tørt
Artikelnummer. 11428536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428536 1 g 1g
11438536 5 g 5g
11448536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15965.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Rhodium, 5% på kulstof er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rhodium, 5% på kulstof er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, halogener, chlortrifluorid og oxygendifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Navn note 5% on carbon, dry
Mængde 1 g
Lugt Odorless
FN nummer UN1325
Merck Index 14,8186
Opløselighedsinformation Insoluble in water.