Få mere at vide
Rhodium (5% på aluminium), TRC
Artikelnummer. 30424442
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424442 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR31863510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
CAS 7440-16-6
Mængde 10 g
Molekylær formel Rh
Synonym Rh
InChI formel InChI=1S/Rh
SMIL [Rh]
IUPAC navn Rhodium
Molekylvægt (g/mol) 102.91
Formel vægt 102.9055