Få mere at vide
Rhodium, 5% on alumina powder, C301099-5
Artikelnummer. p-7052540
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15487627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H36201.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Rhodium er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rhodium er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforenelig med organiske materialer og brandfarlige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Navn note 5% on alumina powder, C301099-5
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.