Få mere at vide
Rhodium, 5% på aluminapulver, C301099-5
Artikelnummer. 15497627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497627 25 g 25g
15487627 5 g 5g
15407637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36201.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Rhodium er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rhodium er et nyttigt reagens til omdannelse af nitriler til primære aminer og hydrogenering af aromatiske ringe, pyridiner, aldehyder og sukkerarter. Det bruges også til reduktion af oximer til aminer og til reduktion af nitrobenzen til phenylhydroxylamin under anvendelse af hydrazinhydrat som hydrogenkilde.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforenelig med organiske materialer og brandfarlige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Navn note 5% på alumina-pulver, C301099-5
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Lugt Lugtfri
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.