Få mere at vide
Rhodium, 5% på aktivt kulpasta, C101023-5, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium |
| Navn note | 5% on activated carbon paste, C101023-5 |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Paste |
| Mængde | 2 g |