Få mere at vide
Rhodium, 5% på aktiv kulpasta, C101023-5
Artikelnummer. 11336279
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336279 10 g 10g
11326279 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044863.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Navn note 5% på aktiv kulpasta, C101023-5
Farve Sort
Fysisk form Paste
Mængde 10 g