Få mere at vide
Rhodium 10%, Palladium 1% on activated carbon powder, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium |
| Navn note | 10%, Palladium 1% on activated carbon powder |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Lugt | Odorless |