Få mere at vide
Rhodanine, TRC
Artikelnummer. 30408993
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30408993 10 g
1 options
Artikelnummer. 30408993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR31861510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodanine
CAS 141-84-4
Molekylær formel C3H3NOS2
Mængde 10 g
Synonym 2-Thio-4-ketothiazolidine, 2-Thio-4-thiazolinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 4-Oxo-1,3-thiazolidine-2-thione, 4-Oxo-2-thiazolidinethione, 4-Oxo-2-thionothiazolidine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine, 4-Thiazolidinone-2-thione, NSC 1899, Rhodaninic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMIL O=C1CSC(=S)N1
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Formel vægt 132.9656