Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodanine |
| Smeltepunkt | 167 °C til 170 °C |
| Navn note | 99% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 27, 242 |
| Merck Index | 15, 8308 |
| Farve | Beige til gul |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Rhodanine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.