Få mere at vide
Rhodanin, 99%
Artikelnummer. 10582931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582931 25 g Glasflaske 25g
10794081 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152600250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-84-4
Molekylær formel C3H3NOS2
Molekylvægt (g/mol) 133.183
MDL nummer MFCD00005488
InChI nøgle KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Thioxo-4-thiazolidinone
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL C1C(=O)NC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodanine
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Navn note 99%
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 27, 242
Merck Index 15, 8308
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 133.2
Procent renhed ≥98.5%
Emballage Glasflaske
Farve Beige til gul
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.