Få mere at vide
Rhodanin, 98+%
Artikelnummer. 11493837
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493837 25 g 25g
11403847 100 g 100g
11413847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18293.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133,183 g/mol
Rhodanin hæmmer multiplikationen af echovirus 12 og udviklingen af virus-inducerede morfologiske ændringer. Det er blevet brugt i tannase-assay i kulturer af tannin-nedbrydende svampe. Det har antikonvulsive, antibakterielle, antivirale og antidiabetiske aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rhodanin hæmmer multiplikationen af echovirus 12 og udviklingen af virus-inducerede morfologiske ændringer. Det er blevet brugt i tannase-assay i kulturer af tannin-nedbrydende svampe. Det har antikonvulsive, antibakterielle, antivirale og antidiabetiske aktiviteter.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,25 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-84-4
Molekylær formel C3H3NOS2
Molekylvægt (g/mol) 133.183
MDL nummer MFCD00005488
InChI nøgle KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodanine, 2-thioxothiazolidin-4-one, 2-thioxo-4-thiazolidinone, rhodaninic acid, 4-thiazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, rhodanic acid, rhodanin, rodanin, 4-oxo-2-thioxothiazoline
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL C1C(=O)NC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodanine
Smeltepunkt 166 °C til 171 °C
Tæthed 0.868
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 110701
Merck Index 14,8184
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2,25 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 133.19
Procent renhed ≥98%