Få mere at vide
Rhodanin-3-eddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11425896
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425896 100 g 100g
11405896 5 g 5g
11415896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22244.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 5718-83-2 | C5H5NO3S2 | 191,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5718-83-2
Molekylær formel C5H5NO3S2
Molekylvægt (g/mol) 191.22
MDL nummer MFCD00005491
InChI nøgle JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
PubChem CID 79793
IUPAC navn 2-(4-oxo-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodanine-3-acetic acid
Smeltepunkt 145 °C til 148 °C
Mængde 100 g
Beilstein 149513
Formel vægt 191.23
Procent renhed 98%