Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin WT, 20% opløsning i vand
Artikelnummer. 12193761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12193761 1 l 1 L
12103771 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12193761 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 446970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 DKK
    2309.65 DKK / 1 L
    Spare 465.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566,99 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.16
Molekylær formel C29H29ClN2Na2O5
Tæthed 1.1600g/mL
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
Mængde 1 l
InChI nøgle NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
IUPAC navn disodium; 4-[3-(diethylamino)-6-diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzen-1,3-dicarboxylat; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 566.99
PubChem CID 37718
Formel vægt 566.99
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –