Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin WT, 20% opløsning i vand
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodamine WT |
| CAS | 37299-86-8, 7732-18-5 |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.16 |
| Molekylær formel | C29H29ClN2Na2O5 |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: blandbar. |
| Mængde | 100 ml |
| InChI nøgle | NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-] |
| Vis mere |
Kun brug af forskning i RUO –