Få mere at vide
Rhodamin B, TRC
Artikelnummer. 30420913
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30420913 250 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR318605250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine B chloride
CAS 81-88-9
Molekylær formel C28 H31 N2 O3 . Cl
Mængde 250 g
Synonym Rhodamine B, Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (1:1), Ammonium','[9-(o-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethyl-','chloride (8CI), Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (9CI), [9-(o-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethylammonium chloride (6CI,7CI), 11411 Red, ADC Rhodamine B, Aizen Rhodamine B, Aizen Rhodamine BH, Aizen Rhodamine BHC, Akiriku Rhodamine B, Amezin Rhodamine B Liquid, Basazol Red 71L, Basazol Red 71P, Basic Rose Extract, Basic Rose Red, Basic Violet 10, Basonyl Red 540, Basonyl Red 545, Basonyl Red 545FL, Brilliant Pink B, C.I. 45170, C.I. Basic Violet 10, C.I. Food Red 15, Calcozine Red BX, Calcozine Rhodamine BXP, Cerise Toner X 1127, Chromatint Rhodamine B, D and C Red No. 19, D&C Red 19, D&C Red No. 19, Diabasic Rhodamine B, Edicol Supra Rose B, Edicol Supra Rose BS, Eriosin Rhodamine B, FD And C Red No. 19, Flexo Red 540, GRM 980, Hexacol Rhodamine B Extra, Ikada Rhodamine B, Japan Red 213, Japan Red No. 213, LC 6100, Mitsui Rhodamine BX, OP 312, RHB, Red No. 213, Rheonine B, Rhodamine 610 chloride, Rhodamine B, Rhodamine B 500, Rhodamine B 500 hydrochloride, Rhodamine B Extra, Rhodamine B Extra M 310, Rhodamine B Extra S, Rhodamine B-EX, Rhodamine BA, Rhodamine BA Export, Rhodamine BDC, Rhodamine BN, Rhodamine BS, Rhodamine BX, Rhodamine BXL, Rhodamine BXP, Rhodamine FB, Rhodamine Lake Red B, Rhodamine O, Rhodamine S, Rhodamine S (Russian), Rhodamine','tetraethyl-, Sicilian Cerise Toner A 7127, Sumiplast Pink B, Symulex Magenta F, Symulex Rhodamine B Toner F, Takaoka Rhodamine B, Tetraethylrhodamine
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
SMIL [Cl-].CCN(CC)c1ccc2C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
IUPAC navn [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]-diethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 479.01
Formel vægt 478.2023