Få mere at vide
Rhodamin B base, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10378250 25 g Glasflaske 25g
10701165 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10378250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215230250
Request Bulk or Custom Format
Rhodamine B base, CAS # 509-34-2, er et fluorescerende farvestof, der anvendes til farvningsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Rhodamine B er et organisk vandopløseligt fluorescerende farvestof
  • Rhodamin B er fundet som et giftigt forurenende stof i vandige systemer, der kan fjernes ved fotokatalysemetoder
Applikationer
  • Rhodamine B er blevet brugt til at forberede fluorescerende prober til jerndetektion
  • Den kan bruges til fluorescerende mærkning af nanopartikler og efterfølgende påvisning af nanopartikeloptagelse i celler
  • Anvendes som farvestof i ELISA fluorescensmikroskopi og flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 509-34-2
Molekylær formel C28H30N2O3
MDL nummer MFCD00066967
Synonym C.I. 45170.1, Solvent Red 49
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine B base
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 19, 344
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 442.55
Tab ved tørring 1% max. (105°C)
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Farve lilla
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B base
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.