Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 99+%, ren, laserkvalitet
Artikelnummer. 10229510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229510 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10229510 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419000010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine B
Smeltepunkt 210,0 °C til 211,0 °C
Navn note 99+%
CAS 81-88-9
Fluorescens Max 565 nm (i methanol)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 545 nm (i methanol)
Molær Absorptionskoefficient 106000L/(mole.cm) (lambda max.)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel C28H31ClN2O3
MDL nummer MFCD00011931
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i HCL og Naoh, opløselige i alkohol
Mængde 1 g
InChI nøgle PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
IUPAC navn [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]-diethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Formel vægt 479.01
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.