Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B, 98+%, ren
Artikelnummer. 10093370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10093370 25 g Glasflaske 25g
10440341 10 g Glasflaske 10g
10035463 100 g Glasflaske 100g
13428498 1 kg Plast tromle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10093370 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 296570250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-88-9
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.02
MDL nummer MFCD00011931
InChI nøgle PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC navn [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]-diethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine B
Smeltepunkt 210,0 °C til 211,0 °C
Navn note Pure
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde ≥98%
Damptryk Damptryk: Ubetydeligt
Oplysninger om nedbrydning >255 °C
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 479.01
Procent renhed ≥98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.