Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Beskrivelse
Velegnet til fluorescerende mærkning Rhodamine B bruges som laserfarvestof, metalchelateringsmiddel og et tilsætningsstof til lægemidler og kosmetik. Det fungerer også som et farvende fluorescerende farvestof, der bruges som farvestof i blæk, papir og plast. Yderligere bruges det til at lave lyserøde fluorescerende pigmenter. Det bruges også som en biomarkør i orale rabiesvacciner til dyreliv såsom vaskebjørne. Ud over dette er det et nyttigt fluorokrom til histologi, fluorescensresonansenergioverførsel (FRET) og mitokondriel probe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til fluorescerende mærkning Rhodamine B bruges som laserfarvestof, metalchelateringsmiddel og et additiv til lægemidler og kosmetik. Det fungerer også som et farvende fluorescerende farvestof, der bruges som farvestof i blæk, papir og plast. Yderligere bruges det til at lave lyserøde fluorescerende pigmenter. Det bruges også som en biomarkør i orale rabiesvacciner til dyreliv såsom vaskebjørne. Ud over dette er det et nyttigt fluorokrom til histologi, fluorescensresonansenergioverførsel (FRET) og mitokondriel probe.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen og ethanol. Lidt opløseligt i acetone, saltsyre, natriumhydroxid, methylcellosolve og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodamine B |
| Smeltepunkt | ∼210 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 4119648 |
| Tæthed | 1.31 |
| Merck Index | 14,8183 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, benzen og ethanol. Let opløselig i acetone, saltsyre, natriumhydroxid, methylcellosolve og alkohol. |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 479.02 |
Sikkerhed og håndtering
- Rhodamine B
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Red 15