Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B, ren
Artikelnummer. 13408358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13408358 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10396870 100 g Glasflaske 100g
10573871 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408358 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132310025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-88-9
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.02
MDL nummer MFCD00011931
InChI nøgle PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC navn [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]-diethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Absorbans 1700 (at lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Rhodamine B
Smeltepunkt 210.0°C to 211.0°C
Absorptionsforhold 1.1 to 1.6
Beilstein 19, V,8, 669
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Formel vægt 479.01
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Grad Ren
Emballage Plast tromle
Farve Grøn
Mængde 2.5 kg
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.