Tekniske data
| Absorbans | 1700 (ved lambda min.) |
| Kemisk navn eller materiale | Rhodamine B |
| Smeltepunkt | 210,0 °C til 211,0 °C |
| Absorptionsforhold | 1.1 til 1.6 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 549 til 558 nm (i 50:50 IMS:vand) |
| Tab ved tørring | 10% maks. (105 °C) |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 19, V,8, 669 |
| Farve | Grøn |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Rhodamine B
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.