Få mere at vide
Rhodamin 6G, TRC
Artikelnummer. 30416121
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416121 5 g
30415142 250 mg
30419381 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30416121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3185955G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28 H30 N2 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 479.01
Synonym Benzoic acid, o-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), Rhodamine 6GCP (6CI), Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, chloride (9CI), 6-Carboxyrhodamine, Aizen Rhodamine 6GCP, Basic Red 1, Basonyl Red 482, Basonyl Red 483, C.I. 45160, C.I. Basic Red 1, Calcozine Red 6G, Calcozine Rhodamine 6GX, Eljon Pink Toner, Exciton 590, Fanal Pink B, Fanal Pink GFK, Fanal Red 25532, Flexo Red 482, Heliostable Brilliant Pink B extra, Mitsui Rhodamine 6GCP, NSC 36345, Nyco Liquid Red GF, R 634, R 6G, Rh 6G, Rhodamin 6G, Rhodamine 4GD, Rhodamine 4GH, Rhodamine 5GDN, Rhodamine 5GDN Extra, Rhodamine 5GL, Rhodamine 6G, Rhodamine 6G Extra, Rhodamine 6G Extra Base, Rhodamine 6G chloride, Rhodamine 6GB, Rhodamine 6GBN, Rhodamine 6GD, Rhodamine 6GDN, Rhodamine 6GDN Extra, Rhodamine 6GEx ethyl ester, Rhodamine 6GH, Rhodamine 6GO, Rhodamine 6GX, Rhodamine 6JH, Rhodamine 6JH-SA, Rhodamine 6JH-SA Extra 1150, Rhodamine 6Zh-DN, Rhodamine F 5G, Rhodamine F 5GL, Rhodamine GDN, Rhodamine GDN Extra, Rhodamine Y 20-7425, Rhodamine Zh, Silosuper Pink B, Vali Fast Red 1308
IUPAC navn ethyl 2-[(6E)-3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat; hydrochlorid
SMIL Cl.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)\C(=CC3=C(c4ccccc4C(=O)OCC)c2cc1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Basic Red 1
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
Formel vægt 478.2023
Procent renhed >95%