Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, ren
Artikelnummer. 10286580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10286580 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10286580 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191410500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Smeltepunkt 290,0 °C
CAS 989-38-8
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Molekylær formel C28H31ClN2O3
MDL nummer MFCD00012665
Beilstein 18, V,12, 283
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
Farve Brun til Brun/Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 50 g
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;hydron;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 479.017
PubChem CID 51358423
Formel vægt 479.01
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /