Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G Perchlorate Laser Grade, 99 %
Artikelnummer. 10474891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10474891 500 mg Glasflaske 500mg
10300474 2.5 g Glass bottle 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10474891 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419035000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13161-28-9
Molekylær formel C28H31ClN2O7
Molekylvægt (g/mol) 543.013
MDL nummer MFCD00013117
InChI nøgle HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13651880
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;perchlorsyre
SMIL CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G perchlorate
Navn note laser grade, 99%
Analyseprocentområde 99%
Fluorescens Max 547nm (in methanol)
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 528nm (in methanol)
Formel vægt 543.01
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ren
Molær Absorptionskoefficient 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Emballage Glasflaske
Egnethed (for use as a laser dye) passes
UV-spektrometri Complies
Farve Pink/rød
Mængde 500 mg
Fysisk form Krystallinsk pulver til krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G perchlorate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.