Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G perklorat, 96 %
Artikelnummer. 15476467
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476467 250 mg 250mg
15466467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476467 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H33626.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13161-28-9
Molekylær formel C28H31ClN2O7
Molekylvægt (g/mol) 543.013
MDL nummer MFCD00013117
InChI nøgle HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodamine 6g perchlorate, rhodamine 6g perchlorate, dye content 99 %, ethyl 2-6e-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid, ethyl 2-6z-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid
PubChem CID 13651880
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;perchlorsyre
SMIL CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G perchlorate
Smeltepunkt >240°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 543.02
Procent renhed 96%