Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, 99%, ren
Artikelnummer. 10587362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10587362 100 g Glasflaske 100g
10147990 5 g Glasflaske 5g
10045820 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10587362 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419011000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.017
MDL nummer MFCD00012665
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;hydron;chlorid
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Smeltepunkt 290,0 °C
Navn note 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
UV_Vis 98,5% min.
Beilstein 18, V,12, 283
Farve Brun til Brun/Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 100 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 479.01
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /