Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, 99%, ren
Artikelnummer. 10147990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10147990 5 g Glasflaske 5g
10045820 25 g Glasflaske 25g
10587362 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10147990 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419010050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.29 DKK
    218.65 DKK / 5g
    Spare 24.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.017
MDL nummer MFCD00012665
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;hydron;chlorid
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Smeltepunkt 290,0 °C
Navn note 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
UV_Vis 98,5% min.
Beilstein 18, V,12, 283
Farve Brun til Brun/Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 5 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 479.01
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /