Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure
Artikelnummer. 11956931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11956931 5 g 5g
10732792 500 mg 500mg
10657381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11956931 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.017
MDL nummer MFCD00012665
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;hydron;chlorid
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Smeltepunkt 290.0°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Mængde 5 g
Formel vægt 479.01
Procent renhed 99%
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /