Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure
Artikelnummer. 10657381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10657381
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419020010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.017
MDL nummer MFCD00012665
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
IUPAC navn ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Smeltepunkt 290.0°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 479.01
Procent renhed 99%
Grad Pure
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /