Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G
Beskrivelse
Rhodaminfarvestoffer bruges i vid udstrækning i bioteknologiske anvendelser såsom fluorescensmikroskopi, flowcytometri, fluorescenskorrelationsspektroskopi og ELISA .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
såsom fluorescensmikroskopi, flowcytometri, fluorescenskorrelationsspektroskopi og ELISA .
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodamine 6G |
| Beilstein | 3900071 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 479.02 |
| Farve | Brun til rød |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.