Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G
Artikelnummer. 15474719
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474719 25 g 25g
15484719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15474719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62315.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.21 DKK
    322.65 DKK / 25g
    Spare 35.56 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Velegnet til fluorescerende mærkning | CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479,017 g/mol
Rhodaminfarvestoffer bruges i vid udstrækning i bioteknologiske anvendelser såsom fluorescensmikroskopi, flowcytometri, fluorescenskorrelationsspektroskopi og ELISA .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Rhodaminfarvestoffer anvendes i vid udstrækning i bioteknologiske anvendelser
såsom fluorescensmikroskopi, flowcytometri, fluorescenskorrelationsspektroskopi og ELISA .
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.017
MDL nummer MFCD00012665
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;hydron;chlorid
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Farve Brun til rød
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 479.02