Få mere at vide
Rhodamine-123, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodamine-123 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 380.0928 |