Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 123, +99 %
Artikelnummer. 10578132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10578132 100 mg Glasflaske 100mg
10045680 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10578132 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419091000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62669-70-9 | C21H19ClN2O4 | 398.843 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62669-70-9
Molekylær formel C21H19ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 398.843
MDL nummer MFCD00012664
InChI nøgle SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211830
IUPAC navn methyl-2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoat;hydrat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 123
Navn note 99+%
Analyseprocentområde 99+%
Merck Index 15, 8306
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 380.82
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 99.0% min.
Farve Brun til Brun/Rød eller Grøn
Mængde 100 mg
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 123
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /