Få mere at vide
Rhodamin 110, TRC
Artikelnummer. 30427571
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427571 1 g
30424824 100 mg
30413235 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3185801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13558-31-1
Molekylær formel C20 H14 N2 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 366.8
Synonym 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Monohydrochloride, 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, R 110, RH 110, Rhodamine 560, Rhodamine N
IUPAC navn 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoesyre; hydrochlorid
SMIL Cl.Nc1ccc2C(=C3C=CC(=N)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 110
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Formel vægt 366.0771