Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 110, 98+%, ren, laserkvalitet
Artikelnummer. 11966931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966931 2.5 g Glasflaske 2.5g
10730682 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966931 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4895.60 DKK
    4404.65 DKK / 2.5g
    Spare 490.95 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13558-31-1 | C20H15ClN2O3 | 366,801 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13558-31-1
Molekylær formel C20H15ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 366.801
InChI nøgle JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11617572
IUPAC navn 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 110
Smeltepunkt >360,0 °C
Fluorescens Max 520 nm (i methanol)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 498 til 504 nm (c=10 mg/l i methanol)
Molær Absorptionskoefficient 77000 l/(mol.cm) (ved lambda max.) min.
Emballage Glasflaske
Egnethed (til brug som laserfarvestof) passer
Analyseprocentområde 98+%
Farve Hvid til gul
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Mængde 2.5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 366.79
Procent renhed ≥98%
Grad Ren