Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 101 indre salt, 94%, ren
Artikelnummer. 10475081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10475081 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10475081 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116450-56-7 | C32H30N2O3 | 490.603 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 101 inner salt
Smeltepunkt 271.0°C
Navn note 94%
CAS 116450-56-7
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C32H30N2O3
Fluorescens Max 588nm (in methanol)
MDL nummer MFCD00051383
InChI nøgle MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C(=C5C=C6CCC[N+]7=C6C(=C5O4)CCC7)C8=CC=CC=C8C(=O)[O-])CCCN3C1
Molekylvægt (g/mol) 490.603
PubChem CID 2735129
ChEBI CHEBI:52314
Lambda Max 567nm (in methanol)
Formel vægt 490.59
Procent renhed 94%
Grad Ren
Molær Absorptionskoefficient 83300L/(mole.cm) (lambda max.)
Emballage Glasflaske
Farve Lilla
Mængde 1 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 101 inner salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.