Beskrivelse
Mål calcium på 1 time i celleprøver med Rhod-4 calcium assay kit AB112156. Citeret i 1 publikation. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10-sæt |
| Regulatorisk status | RUO |