Få mere at vide
Rho-Kinase-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rho-Kinase-IN-1 |
| CAS | 1035094-83-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24N4S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | CSC1=CC=C(CN2CC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)CCC2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.5 |
| Formel vægt | 352.5 |
| Vis mere |