Learn More
Carbolite™ RHF14/8 Kammerovn
Código de producto. 11953839
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mål (D x B x H) Indvendig:
10,75 x 6,75 x 6,75 tommer.
missing translation for 'unitSize'
Hver
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11953839
missing translation for 'mfr': Carbolite™ RHF1408230SN+&02301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disse modeller er til brug i kvalitetskontrol, varmebehandling og forskning i keramiske materialer
Disse modeller er til brug i kvalitetskontrol, varmebehandling og forskning i keramiske materialer. Anvendelser omfatter test af cement, sintring af metalliske/keramiske komponenter og fremstilling af højspecifikke teknisk keramik. De opvarmes af sidemonterede, fritstrålende SiC- eller MoSiO 2 -elementer, som sikrer hurtig opvarmning, samtidig med at de giver fremragende termisk ensartethed i kammervolumenet, et nøglekrav i disse applikationer. De bruger de højeste specifikationer af isoleringskammerforinger, der er i stand til at modstå de høje temperaturcyklusser, mens de sikrer overensstemmelse med BSEN 61010 sikker ydre overfladetemperatur.
  • Præcis trykknaptemperaturindstilling med enkelt rampe og timer (301) eller mulighed for 8 (3216P1) eller 20 (3508P1) trins programmør. 8-trins programmør monteret som standard på °1.700 C og 1.800 C °modeller
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter lodret parallel løftedørdesign, som delvist beskytter brugeren mod varmestråling, døråbningskontakt og dobbeltbeklædt krop for sikker ydre overfladetemperatur
  • Uafhængig overtemperaturbeskyttelsesregulator standard på 1, 700 C °og 1, 800 C °modeller
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 8 L
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Type Kammerovn
Mål (D x B x H) Indvendig 10,75 x 6,75 x 6,75 tommer.
Bredde (metrisk) 508 mm
Bredde (metrisk) interiør 171.45 mm
Højde (metrisk) 704.85 mm
Højde (metrisk) interiør 171.45 mm
Dybde (metrisk) 673.1 mm
Elektriske krav 208/240 V 8 kw
Spænding 208/240 V
Watt 8 kw
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado